Documentos Principais
248002
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl sulfide
98%
Sinônimo(s):
Decafluorodiphenyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
(C6F5)2S
Número CAS:
Peso molecular:
366.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
86-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(Sc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C12F10S/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
chave InChI
ZOUZMRQINDFFOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)