Documentos Principais
247863
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
97%
Sinônimo(s):
6-Nitro-2,3-xylidine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Beilstein:
2641279
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
117-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)