Documentos Principais
247723
Sigma-Aldrich
4-[(1-Methyl-4(1H)-pyridinylidene)ethylidene]-2,5-cyclohexadien-1-one hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13NO · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
211.26 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
233-238 °C (lit.)
λmax
443 nm
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)