Documentos Principais
247448
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzeneseleninic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4Se(O)OH
Número CAS:
Peso molecular:
223.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
183-186 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[Se](=O)c1ccc(Cl)cc1
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)