Documentos Principais
247111
Sigma-Aldrich
N-Butylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2NH(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
163.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
87-89 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNCc1ccccc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)