Documentos Principais
246670
Sigma-Aldrich
4′-Amino-N-methylacetanilide
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
technical grade
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(C)=O)c1ccc(N)cc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)