Documentos Principais
246190
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridanone
97%
Sinônimo(s):
1,3,4,10-Tetrahydro-9(2H)-acridinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(CCCC2)Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H13NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,14,15)
chave InChI
CVEXTAUZJWYDJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)