Documentos Principais
24608
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-Chloro-4-nitrophenethole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
201.61
Beilstein:
2097342
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Impurezas
≤1% water
perda
≤1.5% loss on drying
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OCCCl)cc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)