Documentos Principais
245704
Sigma-Aldrich
Butyl cyanoacetate
95%
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
141.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
115 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
chave InChI
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
tert-Butyl cyanoacetate undergoes alkylation with many substituted benzyl and heteroalyl alcohols to form the corressponding alpha-alkylated products.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iridium catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate with alcohols under solvent free conditions.
Tetrahedron, 65(4), 849-854 (2009)