Documentos Principais
245410
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furanacrylic N-(5-nitro-2-furfurylidene)hydrazide
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N4O7
Número CAS:
Peso molecular:
320.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
technical grade
Ensaio
85%
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)o1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)