Documentos Principais
245224
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid hydrate
About This Item
Fórmula linear:
HO3SC6H4CO2H · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
202.18 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)c1ccccc1S(O)(=O)=O
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)