Key Documents
244708
Sigma-Aldrich
1,1,3-Trimethoxypropane
99%
Sinônimo(s):
3-Methoxypropionaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
pb
45-46 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCC(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-5-4-6(8-2)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,1,3-Trimethoxypropane may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)