Documentos
244368
Sigma-Aldrich
2-Butyn-1-al diethyl acetal
98%
Sinônimo(s):
1,1-Diethoxy-2-butyne
About This Item
Fórmula linear:
CH3C≡CCH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)C#CC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter