Documentos Principais
244287
Sigma-Aldrich
2,2,2-Tribromoethyl dichlorophosphate
97%
Sinônimo(s):
2,2,2-Tribromoethyl phosphorodichloridate
About This Item
Fórmula linear:
CBr3CH2OP(O)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
399.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
p.e.
90-92 °C/0.4 mmHg (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(=O)OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br3Cl2O2P/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2
chave InChI
RGBNHRWLNSWPPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for oligonucleotide and oligodeoxynucleotide synthesis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)