Documentos Principais
244198
Sigma-Aldrich
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Sinônimo(s):
TPSNI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
380.46
Beilstein:
585765
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)16(15(8-13)12(5)6)26(24,25)20-9-18-17(19-20)21(22)23/h7-12H,1-6H3
chave InChI
XJBNCASBZVSLGO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Coupling reagent for oligonucleotide synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)