Documentos Principais
244031
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
<10 μm, Black
About This Item
Fórmula linear:
NiO
Número CAS:
Peso molecular:
74.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
composição
Ni, 76-77%
tamanho de partícula
<10 μm
densidade
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
chave InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)