244007
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline N-oxide
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
73 °C/1 mmHg (lit.)
pf
58-61 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(C)(C)[N+]([O-])=C1
InChI
1S/C8H15NO/c1-7(2)5-8(3,4)9(10)6-7/h6H,5H2,1-4H3
chave InChI
GUQARRULARNYQZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)