Key Documents
243744
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(4-pivaloylbenzyl)malonate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H40O6
Número CAS:
Peso molecular:
508.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)C)(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)C)C(=O)OCC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)