Key Documents
242152
Sigma-Aldrich
Tetrahydropapaveroline hydrobromide
98%
Sinônimo(s):
Norlaudanosoline hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17NO4 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
368.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
277 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)