240966
1-Butanethiol
≥99%
Sinônimo(s):
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?