Documentos Principais
240257
Sigma-Aldrich
Thiourea
ACS reagent
Sinônimo(s):
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Fórmula linear:
NH2CSNH2
Número CAS:
Peso molecular:
76.12
Beilstein:
605327
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
ACS reagent
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.5% loss on drying
pf
170-176 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Used in the formation of thiols from alkyl halides.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)