Documentos
239178
Sigma-Aldrich
Tri-Chek buffer capsule set
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Descrição geral
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution.
Informações legais
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Hydrion color key buffer 1 vial
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2