Documentos Principais
23908
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-PAM resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Boc-L-proline bound to PAM resin
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
~0.7 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)