Documentos Principais
238805
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-2,6-heptadienal, mixture of isomers
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
166.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.4676 (lit.)
pb
91 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
chave InChI
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)