Documentos Principais
238694
Sigma-Aldrich
IGEPAL® DM-970
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene (150) dinonylphenyl ether, Polyoxyethylene, dinonylphenyl and nonylphenyl ethers, branched
About This Item
Fórmula linear:
(C2H4O)n · C24H42O · C15H24O
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
pf
59-61 °C (lit.)
HLB
19
Informações legais
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>500.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 260 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)