Documentos
237914
Sigma-Aldrich
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
98%
Sinônimo(s):
2,2′-(1,4-Phenylenedioxy)diethanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
solid
temperatura de autoignição
874 °F
pf
100-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOc1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-1-2-10(4-3-9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
chave InChI
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Evelyn C S Santos et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(4), 703-714 (2019-12-24)
Here we describe the assembly and pH-driven operation of two nanocarriers based on non-functionalized (MCM-41) and carboxylate-functionalized (MCM-41-COOH) containers loaded with the anticancer drug doxorubicin (DOX) and capped by quaternary ammonium pillar[5]arene (P[5]A) nanogates. MCM-41 and MCM-41-COOH containers were synthesized