237752
L-Pipecolic acid
Proline homolog., 99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Piperidinecarboxylic acid, L-Homoproline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder with small lumps
atividade óptica
[α]25/D −26.4°, c = 1 in H2O
cor
white
pf
272 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
chave InChI
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?