Documentos Principais
237469
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridinium dichromate)
cross-linked
Sinônimo(s):
PVPDC
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
reticulação
cross-linked
Aplicação
Convenient polymeric oxidizing agent. The polymer is activated prior to use by soaking in water and filtering. Recycling is achieved by washing the reagent with acid.
Outras notas
To activate, soak in water and filter before using!
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1728-1728 (1981)