Documentos Principais
237299
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Gd
≥99%
Sinônimo(s):
Gadolinium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Gd(tmhd)3
About This Item
Fórmula linear:
Gd(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número CAS:
Peso molecular:
707.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99%
pf
182-184 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1=[O][Gd]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)