Key Documents
237167
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloropalladate(II) hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Li2PdCl4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
262.11 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder and chunks
concentração
≤39.2% Pd (gravimetric)
≤52.3% (chlorine basis (silver nitrate titration))
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].O.Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.H2O.Pd/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
chave InChI
DPOUIQUPOAWKJL-UHFFFAOYSA-J
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)