Documentos Principais
236683
Sigma-Aldrich
DL-2-Amino-1-pentanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4511 (lit.)
pb
194-195 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
chave InChI
ULAXUFGARZZKTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
DL-2-Amino-1-pentanol was used as solvent to evaluate lyotropic liquid crystal mesophases of hexadecylpyridinium bromide (C16PyrBr) by cross-polarised optical microscopy (CPOM).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Emmy C Wijay et al.
Faraday discussions, 167, 191-215 (2013-01-01)
Sixteen non-ionic molecular solvents have been found to exhibit the solvophobic effect and to support the formation of amphiphile self-assembly mesophases. The solvents were low molecular weight polar solvents which contained various combinations of amine, hydroxyl or ether moieties with