235814
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
55-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-2-5(9)6(13(14)15)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H
chave InChI
VLVNHMVSVDVAOA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins
- new substituted 10 H-phenothiazines
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup