Documentos Principais
235326
Sigma-Aldrich
Vinyl crotonate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCO2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
contém
100 ppm hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
133-134 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C(=O)OC=C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)