Documentos Principais
234680
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid
99%
Sinônimo(s):
Lignoceric acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)22COOH
Número CAS:
Peso molecular:
368.64
Beilstein:
1728237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pb
272 °C/10 mmHg (lit.)
pf
75-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)