Documentos Principais
234540
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
253-255 °C (lit.)
densidade
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)