Documentos Principais
23404
Sigma-Aldrich
Polymerisation inhibitor CT
48-52% styrene basis (GC), 48-52% guaiacol basis (GC)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
composição
guaiacol, 48-52% GC
styrene, 48-52% GC
Impurezas
Styrene
índice de refração
n20/D 1.5435-1.5440
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)