Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
101-103 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cccc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
chave InChI
ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?