Key Documents
232920
Sigma-Aldrich
4-Nitrosodiphenylamine
75%, technical grade
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHC6H4NO
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
75%
contém
water as balance
pf
144 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
chave InChI
OIJHFHYPXWSVPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Investigation of a novel liver alcohol dehydrogenase catalyzed redox-elimination reaction involving arylnitroso substrate analogues.
S C Koerber et al.
Biochemistry, 19(4), 731-738 (1980-02-19)
para-Nitrosodiphenylamine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 227-233 (1982-04-01)