Documentos Principais
232866
Sigma-Aldrich
1-(3-Hydroxyphenyl)urea
98%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4NHCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
pf
182-184 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)Nc1cccc(O)c1
chave InChI
IPRCBIWIPMJXIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)