Documentos
232823
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
technical grade, ≥92%
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C10H4(SO3Na)2
Número CAS:
Peso molecular:
344.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
≥92%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc2cc(O)c(cc2cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O