Documentos Principais
232556
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BClF4NO
Número CAS:
Peso molecular:
269.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
187-190 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[F-].FB(F)F.CC[n+]1c(Cl)oc2ccccc12
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)