229768
Magnesium acetate tetrahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
core: magnesium
pf
72-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1