Documentos Principais
229261
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2-tetralone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
87-89 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2CCC(=O)Cc2cc1OC
Informações sobre genes
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Aplicação
For enamine preparation and elaboration to dopamine agonists.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W K Brewster et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(6), 1756-1764 (1990-06-01)
trans-10,11-Dihydroxy-5,6,6a,7,8,12b-hexahydrobenzo[a]phenan thridine (4a, dihydrexidine) has been found to be a highly potent and selective agonist of the dopamine D1 receptor in rat brain. Dihydrexidine had an EC50 of approximately 70 nM in activating dopamine-sensitive rat striatal adenylate cyclase and a