229172
1,2-Diethylhydrazine dihydrochloride
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pf
169 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].CCNNCC
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c1-3-5-6-4-2;;/h5-6H,3-4H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Bromopyridazinedione-mediated protein and peptide bioconjugation
- Synthesis of human neutrophil proteinase 3 inhibitors
- Three-component cascade processes for sythesis of aminoisoindolones and phthalazones
- Stereoselective heterocyclization for synthesis of substituted hexahydropyrazolodiazepinecarboxylates
- Synthesis of azacycloalkanes, isoindoles, pyrazole, pyrazolidine, and phthalazine derivatives
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)