228311
Potassium cyclohexanebutyrate
Sinônimo(s):
Cyclohexanebutyric acid potassium salt, Potassium 4-cyclohexylbutyrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95.0-105.0% (perchloric acid titration)
Formulário
crystals and lumps
contém
≤5% cyclohexanebutyric acid for enhanced solubility
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2.K/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h9H,1-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?