Documentos Principais
228141
Sigma-Aldrich
Calcium cyclohexanebutyrate
About This Item
Fórmula linear:
[C6H11(CH2)3CO2]2Ca
Número CAS:
Peso molecular:
378.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
260 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Ca]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Ca/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
chave InChI
HJZOVZBKGRJCRX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Calcium standard salt for organic systems. Lot specific assay on label.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)