Documentos Principais
226793
Sigma-Aldrich
cis-Decahydronaphthalene-d18
98 atom % D
Sinônimo(s):
cis-Decalin-d18
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D18
Número CAS:
Peso molecular:
156.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
peso molecular
156.40
índice de refração
n20/D 1.4761 (lit.)
p.e.
193 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C1([2H])[2H]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)