Documentos Principais
226300
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
98%
Sinônimo(s):
Glyoxylic acid ethyl ester ethylene mercaptal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
178.27
Beilstein:
118157
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
chave InChI
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)