Documentos Principais
226211
Sigma-Aldrich
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Fórmula linear:
C3H5S(C6H5)2BF4
Número CAS:
Peso molecular:
314.15
Beilstein:
4172245
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
95%
pf
136-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.C1CC1[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H15S.BF4/c1-3-7-13(8-4-1)16(15-11-12-15)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10,15H,11-12H2;/q+1;-1
chave InChI
DWEYKSWKFYZEGZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)