Documentos Principais
225592
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.628 (lit.)
pb
214 °C/17 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
Aplicação
Reagent for macrolide synthesis.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 13, 53-53 (1980)